Hexanophenon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

120720250 120720050
ACRO120720250EA 76.6 EUR
ACRO120720250 ACRO120720050
Hexanophenon 98%
Hexanophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Siedepunkt: 265,1 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 25…26 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009512
CAS-Nummer: 942-92-7
EINECS: 213-394-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR