4-Hydroxybenzophenon 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: p-Hydroxybenzophenon

121010250 121011000
ACRO121010250EA 32.2 EUR
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroxybenzophenon 98+%
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR