3-Hydroxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
121020050
121020250
121025000
ACRO121020050EA
32.4
EUR
ACRO121020050
ACRO121020250
ACRO121025000
3-Hydroxybenzylalkohol 97%
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 86 - 87 °C (0,001 -rr) Schmelzpunkt: 67…71 °C Dichte: 1,161 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004643 CAS-Nummer: 620-24-6 EINECS: 210-633-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 71 °C |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...