3-Hydroxybenzylalkohol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 32.4 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzylalkohol 97%
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Dichte: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004643
CAS-Nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR