9-Hydroxyfluoren 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 9-Fluorenol
121230250
ACRO121230250EA 56 EUR
ACRO121230250
9-Hydroxyfluoren 97%
9-Hydroxyfluoren
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…158 °C
Dichte: 1,151 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001135
CAS-Nummer: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %