4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
121370010
121370050
ACRO121370010EA
27.2
EUR
ACRO121370010
ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012864 CAS-Nummer: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
GC | ≥95 % |