5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 78.5 EUR
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd 98%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 114…116 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003234
CAS-Nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR