5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
121460010
121460050
121460250
ACRO121460010EA
78.5
EUR
ACRO121460010
ACRO121460050
ACRO121460250
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd 98%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel:
C₆H₆O₃ Siedepunkt: 114…116 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 30…34 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003234 CAS-Nummer: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 13,04857 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 34 °C |
GC | ≥99.50 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...