N-(Hydroxymethyl)phthalimid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: N-(Hydroxymethyl)phthalsäureimid, N-(Hydroxymethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid

121490250 121491000
ACRO121490250EA 25.9 EUR
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroxymethyl)phthalimid 97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Formel: C₉H₇NO₃
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…145 °C
MDL: MFCD00005899
CAS-Nummer: 118-29-6
EINECS: 204-241-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR