2-Hydroxy-1,4-naphthochinon 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone

121630250 121631000 121630100
ACRO121630250EA 58.4 EUR
ACRO121630250 ACRO121631000 ACRO121630100
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon 99%
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₃
Molecular Weight: 174.16 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001678
CAS-Nummer: 83-72-7
EINECS: 201-496-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR