2-Hydroxypyridin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

121840050 121840500 121842500
ACRO121840050EA 19.4 EUR
ACRO121840050 ACRO121840500 ACRO121842500
2-Hydroxypyridin 97%
2-Hydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO
Siedepunkt: 280…281 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…109 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006268
CAS-Nummer: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR