4-Chinazolon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
121880250
ACRO121880250EA 68.3 EUR
ACRO121880250
4-Chinazolon 98%
4-Chinazolon
Formel: C₈H₆N₂O
Schmelzpunkt: 215…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00511302
CAS-Nummer: 491-36-1
EINECS: 207-735-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 219 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -118° to -122° (20 °C, 589 nm) (c=5, in CHCL3)