8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate

121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 28.9 EUR
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat 98%
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149482
CAS-Nummer: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR