5-Indolcarbonsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1H-Indole-5-carboxylic acid

122210010 122210050
ACRO122210010EA 38.7 EUR
ACRO122210010 ACRO122210050
5-Indolcarbonsäure 98%
5-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 207…212 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005678
CAS-Nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR