Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

122570050 122571000 122575000
ACRO122570050EA 29.5 EUR
ACRO122570050 ACRO122571000 ACRO122575000
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98+%
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19…23 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009285
CAS-Nummer: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR