Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
122570050
122571000
122575000
ACRO122570050EA
29.5
EUR
ACRO122570050
ACRO122571000
ACRO122575000
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98+%
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 19…23 °C Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009285 CAS-Nummer: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Merck Index: 13,05189 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...