(±)-Isonipecotinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-4-Piperidincarbonsäure

122620250 122621000 122625000
ACRO122620250EA 35.6 EUR
ACRO122620250 ACRO122621000 ACRO122625000
(±)-Isonipecotinsäure 99%
(±)-Isonipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006004
CAS-Nummer: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C, 4 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR