Isophthaloyldichlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Benzoldicarbonsäuredichlorid, Isophthalsäuredichlorid
122661000
122665000
ACRO122661000EA
27.7
EUR
ACRO122661000
ACRO122665000
Isophthaloyldichlorid 98%
Isophthaloyldichlorid
Formel:
C₈H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 203.02 g/mol Siedepunkt: 276 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 43…45 °C Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000678 CAS-Nummer: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 UN: 2928 ADR: 6.1 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 45 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
NMR | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...