6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone, 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
122890010
ACRO122890010EA
68.9
EUR
ACRO122890010
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 97%
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Appearance: White to yellow Low melting solid or liquid after melting
Formel:
C₈H₈OS Molecular Weight: 152,211 g/mol Siedepunkt: 120 °C (10 mmHg) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005861 CAS-Nummer: 13414-95-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Low melting solid or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 40 °C |
GC | ≥96.0 % |