(±)-1,2-Pentandiol 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

123290500 123292500
ACRO123290500EA 95.4 EUR
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentandiol 96%
(±)-1,2-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,971 g/cm³
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010736
CAS-Nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR