1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
123310010
123310050
123311000
ACRO123310010EA
106
EUR
ACRO123310010
ACRO123310050
ACRO123311000
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formel:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036255 CAS-Nummer: 85233-19-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |