Natriumhydrogencarbonat 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

123360010 123360050 123360250
ACRO123360010EA 29 EUR
ACRO123360010 ACRO123360050 ACRO123360250
Natriumhydrogencarbonat 99+%, reinst
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.015 %
Total sulfur (S) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR