Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol/ Methanol für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
123531000
123535000
123530025
ACRO123531000EA
51.4
EUR
ACRO123531000
ACRO123535000
ACRO123530025
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol/ Methanol für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel:
C₁₆H₃₇NO Dichte: 0,85 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Titration with HClO4 | 0.09 to 0.11 M |
Melting point | 52 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |