Diethylether 99+% stabilisiert, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

123990010 123990050 123990025 123990100 123990250
ACRO123990010EA 52.4 EUR
ACRO123990010 ACRO123990050 ACRO123990025 ACRO123990100 ACRO123990250
Diethylether 99+% stabilisiert, rein
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0,714 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR