N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-(2-Hydroxyethyl)phthalsäureimid, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
124920250
ACRO124920250EA
20.3
EUR
ACRO124920250
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 99%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191.19 g/mol Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005903 CAS-Nummer: 3891-07-4 EINECS: 223-434-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 129 °C |
HPLC | ≥98.5 % (on dry substance) |