DL-Apfelsäure 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Apfelsäure

125250010 125250050 125252500 125255000
ACRO125250010EA 65.4 EUR
ACRO125250010 ACRO125250050 ACRO125252500 ACRO125255000
DL-Apfelsäure 99+%
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 134.09 g/mol
Siedepunkt: 306
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Flammpunkt: 203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 6915-15-7
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.1° to +0.1° (25 °C, 589 nm) (C=8.5%,H2O)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Impurity ≤0.05 % Maleic acid
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR