L(-)-Menthol 99.5%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: L(-)-Menthylalkoholol, (1R)-(-)-Menthol, Levomenthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan

125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 53.8 EUR
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR