Menthon (Isomerengemisch) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
125411000
ACRO125411000EA 95.9 EUR
ACRO125411000
Menthon (Isomerengemisch) 98%
Menthon (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062998
CAS-Nummer: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.889 to 0.898 g/ml
GC ≥97.5 %