2-Mercaptobenzoxazol 99%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Benzo[d]oxazole-2-thiol

125460250
ACRO125460250EA 43.6 EUR
ACRO125460250
2-Mercaptobenzoxazol 99%
2-Mercaptobenzoxazole
Formel: C₇H₅NOS
Molecular Weight: 151,19 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005769
CAS-Nummer: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 195 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR