Mercaptoethanol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
125470010
125470100
125472500
125470025
ACRO125470010EA
123
EUR
ACRO125470010
ACRO125470100
ACRO125472500
ACRO125470025
Mercaptoethanol 99%, rein
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Siedepunkt: 157…158 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1,11 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |