Mercaptoethanol 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol

125470010 125470100 125472500 125470025
ACRO125470010EA 123 EUR
ACRO125470010 ACRO125470100 ACRO125472500 ACRO125470025
Mercaptoethanol 99%, rein
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 157…158 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR