2'-Methoxyacetophenon 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

125670250 125671000
ACRO125670250EA 47.4 EUR
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Methoxyacetophenon 99%
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 131 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008725
CAS-Nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR