2-Methoxybenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisol
125760100
125760500
125762500
ACRO125760100EA
24.8
EUR
ACRO125760100
ACRO125760500
ACRO125762500
2-Methoxybenzylalkohol 99%
2-Methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.17 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C (760 mmHg) Dichte: 1.03 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004611 CAS-Nummer: 612-16-8 EINECS: 210-296-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...