3-Methoxybenzylalkohol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)anisol, (3-Methoxyphenyl)methanol

125770250
ACRO125770250EA 60.8 EUR
ACRO125770250
3-Methoxybenzylalkohol 98%
3-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (723 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
MDL: MFCD00004637
CAS-Nummer: 6971-51-3
EINECS: 230-200-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5445 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR