Bis(2-methoxyethyl)ether 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
125850010
125850025
125852500
125850100
ACRO125850010EA
124
EUR
ACRO125850010
ACRO125850025
ACRO125852500
ACRO125850100
Bis(2-methoxyethyl)ether 99%, reinst
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel:
C₆H₁₄O₃ Siedepunkt: 162 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0,937 g/cm³ Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008503 CAS-Nummer: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 13,03187 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.015 % |
Peroxides | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...