5-Methoxyindol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 92.3 EUR
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Methoxyindol 99%
5-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 176…178 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %