Hydrochinonmonomethylether 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol

126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 131 EUR
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Hydrochinonmonomethylether 99%
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR