4'-Methylacetophenon 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl-p-tolylketon, 1-(4-Methylphenyl)ethanon, p-Methylacetophenon

126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 78.5 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenon 95%
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 226
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1.005 g/cm³
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008751
CAS-Nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR