9-Methylanthracen 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 86.6 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracen 99%
9-Methylanthracene
Formel: C₁₅H₁₂
Siedepunkt: 196…197 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Dichte: 1,066 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001261
CAS-Nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR