Methylphenylglyoxylat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl benzoylformate, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate
126370250
126370050
ACRO126370250EA
79.5
EUR
ACRO126370250
ACRO126370050
Methylphenylglyoxylat 99%
Methylphenylglyoxylat
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164.1600 g/mol Siedepunkt: 246…248 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 1.15 g/cm³ Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008443 CAS-Nummer: 15206-55-0 EINECS: 239-263-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |