Methyl-5-bromvalerat 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

126460100 126460250
ACRO126460100EA 68.4 EUR
ACRO126460100 ACRO126460250
Methyl-5-bromvalerat 97%
Methyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Siedepunkt: 79…80 °C (5,33 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³
Flammpunkt: 99 °C
MDL: MFCD00000265
CAS-Nummer: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR