2-Methylbutan 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: iso-Pentan

126470010 126470025 126470250
ACRO126470010EA 73.7 EUR
ACRO126470010 ACRO126470025 ACRO126470250
2-Methylbutan 99+%, reinst
2-Methylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 30 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –160 °C
Dichte: 0.62 g/cm³
Flammpunkt: –51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009338
CAS-Nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3530 to 1.3550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR