2,2'-(Methylimino)diethanol 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: N-Methyldiethanolamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol, AMIETOL M 12, MDEA

126720010 126720025 126722500
ACRO126720010EA 80.6 EUR
ACRO126720010 ACRO126720025 ACRO126722500
2,2'-(Methylimino)diethanol 99+%
2,2'-Methyliminodiethanol
Formel: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,038 g/cm³
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002848
CAS-Nummer: 105-59-9
EINECS: 203-312-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR