N-Methylformanilid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 142 EUR
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Methylformanilid 99%
N-Methylformanilid
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 243…244 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8…13 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003283
CAS-Nummer: 93-61-8
EINECS: 202-262-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR