1-Methylimidazol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol

126991000 126995000 126990050
ACRO126991000EA 44.7 EUR
ACRO126991000 ACRO126995000 ACRO126990050
1-Methylimidazol 99%
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR