N-Methylmaleimid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

127080050 127080250 127081000
ACRO127080050EA 59.8 EUR
ACRO127080050 ACRO127080250 ACRO127081000
N-Methylmaleimid 97%
N-Methylmaleimid
Formel: C₅H₅NO₂
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005508
CAS-Nummer: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 98 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR