4-Methyl-1-penten 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isohexen

127420250
ACRO127420250EA 54.2 EUR
ACRO127420250
4-Methyl-1-penten 97%
4-Methyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 54 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –155 °C
Dichte: 0,66 g/cm³
Flammpunkt: –31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008949
CAS-Nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR