2-Formyl-6-picolin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 148 EUR
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picolin 97%
2-Formyl-6-picolin
Formel: C₇H₇NO
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006291
CAS-Nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR