Dimethylsulfoxid 99.7%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
127790010
127790025
127790250
127791000
127790050
ACRO127790010EA
86.9
EUR
ACRO127790010
ACRO127790025
ACRO127790250
ACRO127791000
ACRO127790050
Dimethylsulfoxid 99.7%, rein
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg) Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.6 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...