1-Naphthoesäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Naphthalin-1-carbonsäure, α-Naphthalincarbonsäure, 1-Naphthalincarbonsäure, α-Naphthoesäure

128180250 128181000
ACRO128180250EA 29 EUR
ACRO128180250 ACRO128181000
1-Naphthoesäure 98%
1-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004007
CAS-Nummer: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR